Stampa…
3-Aminopyridazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pyridazin-3-amine
OR6130-1G OR6130-5G
APOSOR6130-1GEA 17.6 EUR
APOSOR6130-1G APOSOR6130-5G
3-Aminopyridazine 97%
3-Aminopyridazine
Formula: C4H5N3
Peso molecolare: 95,10 g/mol
Punto di fusione: 168…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01529869
CAS Number: 5469-70-5