Stampa…
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61291-1G OR61291-25G OR61291-5G
APOSOR61291-1GEA 51 EUR
APOSOR61291-1G APOSOR61291-25G APOSOR61291-5G
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
Peso molecolare: 188,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09033798
CAS Number: 40851-91-0