Stampa…
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6129-25G OR6129-5G
APOSOR6129-25GEA 26.1 EUR
APOSOR6129-25G APOSOR6129-5G
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Punto di fusione: 258…267 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038015
CAS Number: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3