Stampa…
5-Bromo-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61286-1G OR61286-25G OR61286-5G
APOSOR61286-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61286-1G APOSOR61286-25G APOSOR61286-5G
5-Bromo-2-nitroaniline
5-Bromo-2-nitroaniline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Punto di fusione: 151…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09056836
CAS Number: 5228-61-5