Stampa…
Boc-Pro-OH
Fornitore: Apollo Scientific
OR61282-100G OR61282-25G
APOSOR61282-100GEA 90.2 EUR
APOSOR61282-100G APOSOR61282-25G
Boc-Pro-OH
Boc-Pro-OH
Formula: C₁₀H₁₇NO₄
Punto di fusione: 133…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037324
CAS Number: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3