Stampa…
L-Proline-tert-butyl ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR61281-10G OR61281-25G OR61281-5G
APOSOR61281-10GEA 64 EUR
APOSOR61281-10G APOSOR61281-25G APOSOR61281-5G
L-Proline-tert-butyl ester 97%
L-Proline-tert-butyl ester
Formula: C₉H₁₇NO₂
Punto di ebollizione: 50…51 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037879
CAS Number: 2812-46-6