Stampa…
N-Boc-L-alaninol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61273-100G OR61273-25G OR61273-5G
APOSOR61273-100GEA 79.9 EUR
APOSOR61273-100G APOSOR61273-25G APOSOR61273-5G
N-Boc-L-alaninol 95%
N-Boc-L-alaninol
Formula: C₈H₁₇NO₃
Punto di fusione: 59…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043121
CAS Number: 79069-13-9