N-Carbobenzyloxy-L-alanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Cbz-L-alanine, Z-Ala-OH, (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-alanine
Formula:
C₁₁H₁₃NO₄ Punto di fusione: 82…87 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002640 CAS Number: 1142-20-7 EINECS: 214-532-8 |