Stampa…
Glycine-tert-butyl ester(H-Gly-OtBu) 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 2-aminoacetate, tert-Butyl Glycinate
OR61270-25G OR61270-5G
APOSOR61270-25GEA 72.7 EUR
APOSOR61270-25G APOSOR61270-5G
Glycine-tert-butyl ester(H-Gly-OtBu) 97%
Glycine-tert-butyl ester(H-Gly-OtBu)
Formula: C₆H₁₃NO₂
Peso molecolare: 131,18 g/mol
Punto di ebollizione: 29…31 °C/2mmHg
Densità: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038194
CAS Number: 6456-74-2