2-Amino-3-chloropyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₄ClN₃ Punto di ebollizione: 248 °C Punto di fusione: 167…171 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114305 CAS Number: 6863-73-6 |