Stampa…
Diethyl iminodiacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
OR61269-100G OR61269-250G OR61269-25G
APOSOR61269-100GEA 81.5 EUR
APOSOR61269-100G APOSOR61269-250G APOSOR61269-25G
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Formula: C₈H₁₅NO₄
Peso molecolare: 189,21 g/mol
Punto di ebollizione: 208 °C
Densità: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041925
CAS Number: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6