Stampa…
2-Oxetanemethanamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Aminomethyl)oxetane, Oxetan-2-ylmethanamine
OR61268-1G OR61268-250MG
APOSOR61268-1GEA 495 EUR
APOSOR61268-1G APOSOR61268-250MG
2-Oxetanemethanamine
2-Oxetanemethanamine
Formula: C₄H₉NO
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD17214171
CAS Number: 882402-12-2