Stampa…
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole, 6,7-Dihydro-1H-indol-4(5H)-one
OR61260-25G OR61260-5G
APOSOR61260-25GEA 132 EUR
APOSOR61260-25G APOSOR61260-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Formula: C₈H₉NO
Peso molecolare: 135,17 g/mol
Punto di fusione: 190 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075438
CAS Number: 13754-86-4