Stampa…
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6126-1G OR6126-250MG OR6126-5G
APOSOR6126-1GEA 66.7 EUR
APOSOR6126-1G APOSOR6126-250MG APOSOR6126-5G
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
2-Amino-6-methylpyrazine
Formula: C₅H₇N₃
Punto di fusione: 121…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235193
CAS Number: 5521-56-2