Stampa…
4-Tolualdehyde 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61250-100G OR61250-2.5KG OR61250-500G
APOSOR61250-100GEA 21.9 EUR
APOSOR61250-100G APOSOR61250-2.5KG APOSOR61250-500G
4-Tolualdehyde 96%
4-Tolualdehyde
Formula: C₈H₈O
Punto di ebollizione: 204 °C
Punto di fusione: –6 °C
Densità: 1,018 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006954
CAS Number: 104-87-0
EINECS: 203-246-9