Stampa…

3-Amino-1H-pyrazole 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole

OR6125-100G OR6125-25G OR6125-5G
APOSOR6125-100GEA 72.7 EUR
APOSOR6125-100G APOSOR6125-25G APOSOR6125-5G
3-Amino-1H-pyrazole 97%
3-Amino-1H-pyrazole
Formula: C₃H₅N₃
Peso molecolare: 83,09 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C/122mmHg
Punto di fusione: 33…39 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005236
CAS Number: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
UN: 3263
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR