Stampa…
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6124-25G OR6124-5G OR6124-1G
APOSOR6124-25GEA 181 EUR
APOSOR6124-25G APOSOR6124-5G APOSOR6124-1G
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Formula: C₃H₃BrN₂S
Punto di fusione: 163…165 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012712
CAS Number: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0