Stampa…
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(But-1-yl)-5-nitro-1,3-benzoxazole
OR61231-1G OR61231-10G OR61231-5G
APOSOR61231-1GEA 63.8 EUR
APOSOR61231-1G APOSOR61231-10G APOSOR61231-5G
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663810
CAS Number: 886360-98-1