Stampa…
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61229-1G OR61229-250MG
APOSOR61229-1GEA 183 EUR
APOSOR61229-1G APOSOR61229-250MG
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Formula: C₉H₇BrN₂O
Punto di fusione: 133…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100122
CAS Number: 1195623-05-2