1-(3-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR61221-1G
OR61221-250MG
APOSOR61221-1GEA
69.8
EUR
APOSOR61221-1G
APOSOR61221-250MG
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula:
C₁₀H₉BrO₂ Peso molecolare: 241,0813 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07374441 CAS Number: 124276-95-5 |