Stampa…
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61210-5G OR61210-10G
APOSOR61210-5GEA 224 EUR
APOSOR61210-5G APOSOR61210-10G
5-Bromopyridine-3,4-diamine
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Formula: C₅H₆BrN₃
Peso molecolare: 188,03 g/mol
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01692479
CAS Number: 4635-08-9