Stampa…
1H-Pyrazole-4-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61205-5G OR61205-10G OR61205-1G
APOSOR61205-5GEA 61.1 EUR
APOSOR61205-5G APOSOR61205-10G APOSOR61205-1G
1H-Pyrazole-4-carbonitrile 98%
1H-Pyrazole-4-carbonitrile
Formula: C₄H₃N₃
Peso molecolare: 93,0900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040250
CAS Number: 31108-57-3