Stampa…
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
OR61202-5G OR61202-1G
APOSOR61202-5GEA 394 EUR
APOSOR61202-5G APOSOR61202-1G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₆
Punto di fusione: 120…125 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00143507
CAS Number: 42855-00-5
UN: 3261
ADR: 8,II