Stampa…
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR61201-10G OR61201-1G OR61201-5G
APOSOR61201-10GEA 891 EUR
APOSOR61201-10G APOSOR61201-1G APOSOR61201-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 98%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832900
CAS Number: 63725-51-9