6-Aminonicotinamide 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Aminopyridine-3-carboxamide
OR6120-10G
OR6120-25G
OR6120-5G
APOSOR6120-10GEA
275
EUR
APOSOR6120-10G
APOSOR6120-25G
APOSOR6120-5G
6-Aminonicotinamide 95+%
6-Aminonicotinamide
Formula:
C₆H₇N₃O Peso molecolare: 137,14 g/mol Punto di fusione: 245…248 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006327 CAS Number: 329-89-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...