Stampa…
6-Aminonicotinonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
OR6119-100G OR6119-25G OR6119-5G
APOSOR6119-100GEA 558 EUR
APOSOR6119-100G APOSOR6119-25G APOSOR6119-5G
6-Aminonicotinonitrile 97%
6-Aminonicotinonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,13 g/mol
Punto di ebollizione: 240…250 °C/15mmHg
Punto di fusione: 159…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128902
CAS Number: 4214-73-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III