EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR61179-100G
OR61179-500G
OR61179-25G
APOSOR61179-100GEA
45.1
EUR
APOSOR61179-100G
APOSOR61179-500G
APOSOR61179-25G
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99%
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate)
Formula:
C₁₄H₁₇NO₃ Punto di ebollizione: 125…128 °C/0,1mmHg Punto di fusione: 63…66 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006703 CAS Number: 16357-59-8 |