Stampa…
5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Cyano-5-methyl-2-(2-nitroanilino)thiophene, 5-Methyl-2-((2-nitrophenyl)amino)thiophene-3-carbonitrile
OR61176-25G OR61176-5G
APOSOR61176-25GEA 72.7 EUR
APOSOR61176-25G APOSOR61176-5G
5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile
5-Methyl-2-(2-nitroanilino)-3-thiophenecarbonitrile
Formula: C₁₂H₉N₃O₂S
Peso molecolare: 259,28 g/mol
Punto di fusione: 111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06408054
CAS Number: 138564-59-7
EINECS: 421-300-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III