Stampa…
2-Methyl-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepin-4-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine hydrochloride, Olanzapine hydrochloride-Bio-X
OR61175-10G OR61175-1G OR61175-5G
APOSOR61175-10GEA 118 EUR
APOSOR61175-10G APOSOR61175-1G APOSOR61175-5G
2-Methyl-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepin-4-amine hydrochloride
2-Methyl-10H-benzo[b]thieno[2,3-e][1,4]diazepin-4-amine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₂ClN₃S
Peso molecolare: 265,7618 g/mol
Punto di fusione: 283…285 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03411581
CAS Number: 138564-60-0