Stampa…
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR61173-10G OR61173-5G
APOSOR61173-10GEA 246 EUR
APOSOR61173-10G APOSOR61173-5G
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formula: C₂₄H₂₇NO₃
Peso molecolare: 377,4761 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08693144
CAS Number: 120014-07-5