Stampa…
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Benzylpiperidine-4-carboxaldehyde, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxaldehyde
OR61172-10G OR61172-25G
APOSOR61172-10GEA 72.7 EUR
APOSOR61172-10G APOSOR61172-25G
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde 95%
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde
Formula: C₁₃H₁₇NO
Peso molecolare: 203,28 g/mol
Punto di ebollizione: 315 °C
Densità: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258902
CAS Number: 22065-85-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III