Stampa…
(2S,4R)-1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S,4R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (2S,4R)-4-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, N-BOC protected
OR61167-250MG OR61167-1G
APOSOR61167-250MGEA 208 EUR
APOSOR61167-250MG APOSOR61167-1G
(2S,4R)-1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
(2S,4R)-1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185988
CAS Number: 364750-80-1