Stampa…
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6116-1G OR6116-5G
APOSOR6116-1GEA 170 EUR
APOSOR6116-1G APOSOR6116-5G
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
Punto di fusione: >270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140821
CAS Number: 216955-75-8