Stampa…
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61147-1G OR61147-5G
APOSOR61147-1GEA 928 EUR
APOSOR61147-1G APOSOR61147-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride
Formula: C₉H₁₁BrClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19381731
CAS Number: 1332920-63-4