Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR61139-5G OR61139-1G OR61139-10G
APOSOR61139-5GEA 69.8 EUR
APOSOR61139-5G APOSOR61139-1G APOSOR61139-10G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Peso molecolare: 192,2112 g/mol
Punto di fusione: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019223
CAS Number: 16728-01-1