Stampa…
3,5-Xilidina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dimethylaniline, 5-Amino-m-xylene
OR61129-100G OR61129-25G OR61129-5G
APOSOR61129-100GEA 71.3 EUR
APOSOR61129-100G APOSOR61129-25G APOSOR61129-5G
3,5-Xilidina 97%
3,5-Xilidina
Formula: C₈H₁₁N
Peso molecolare: 121,18 g/mol
Punto di ebollizione: 221 °C
Punto di fusione: 44446 °C
Densità: 0,972 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007813
CAS Number: 108-69-0
EINECS: 203-607-0
UN: 1711
ADR: 6.1,II