3,5-Dimethylbenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
Formula:
C₉H₁₁Br Punto di ebollizione: 109…110 °C/14mmHg Punto di fusione: 36…40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013539 CAS Number: 27129-86-8 UN: 3261 ADR: 8,II |