Stampa…
Methyl-3-chloro-5-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-chloro-5-nitrobenzoate, 3-Chloro-5-nitrobenzoic acid methyl ester
OR6112-1G OR6112-5G OR6112-250MG
APOSOR6112-1GEA 125 EUR
APOSOR6112-1G APOSOR6112-5G APOSOR6112-250MG
Methyl-3-chloro-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-chloro-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆ClNO₄
Peso molecolare: 215,59 g/mol
Punto di ebollizione: 314 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01529623
CAS Number: 36138-28-0