Trichloroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂H₂Cl₃NO Punto di ebollizione: 238…240 °C/760mmHg Punto di fusione: 139…141 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008009 CAS Number: 594-65-0 EINECS: 209-849-3 |