Stampa…
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61112-10G OR61112-1G OR61112-5G
APOSOR61112-10GEA 372 EUR
APOSOR61112-10G APOSOR61112-1G APOSOR61112-5G
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
4,6-Dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909611
CAS Number: 87600-98-4