Stampa…
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61110-25G OR61110-5G
APOSOR61110-25GEA 459 EUR
APOSOR61110-25G APOSOR61110-5G
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formula: C7H6ClNO2
Peso molecolare: 171,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375127
CAS Number: 886365-46-4