Stampa…
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6111-1G OR6111-5G
APOSOR6111-1GEA 136 EUR
APOSOR6111-1G APOSOR6111-5G
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile 98%
3-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Punto di fusione: 84…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00463805
CAS Number: 34662-30-1