Stampa…
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR61108-1G OR61108-5G
APOSOR61108-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61108-1G APOSOR61108-5G
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine 98%
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyrazine
Formula: C₅H₆BrN₃O
Punto di fusione: 135…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08275726
CAS Number: 5900-13-0