Stampa…
2-Bromopyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61107-1G OR61107-5G OR61107-25G
APOSOR61107-1GEA 36.4 EUR
APOSOR61107-1G APOSOR61107-5G APOSOR61107-25G
2-Bromopyrazine 98%
2-Bromopyrazine
Formula: C₄H₃BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08275680
CAS Number: 56423-63-3