Stampa…
2-Bromo-5-methoxypyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61105-1G OR61105-250MG
APOSOR61105-1GEA 71.2 EUR
APOSOR61105-1G APOSOR61105-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrazine
2-Bromo-5-methoxypyrazine
Formula: C₅H₅BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08235189
CAS Number: 143250-10-6