Stampa…
2-Amino-5-chloropyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61102-1G OR61102-5G
APOSOR61102-1GEA 43.7 EUR
APOSOR61102-1G APOSOR61102-5G
2-Amino-5-chloropyrazine
2-Amino-5-chloropyrazine
Formula: C₄H₄ClN₃
Peso molecolare: 129,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03423596
CAS Number: 33332-29-5