Stampa…
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61101-1G OR61101-250MG OR61101-5G
APOSOR61101-1GEA 39.4 EUR
APOSOR61101-1G APOSOR61101-250MG APOSOR61101-5G
2-Chloro-3-methoxypyrazine
2-Chloro-3-methoxypyrazine
Formula: C₅H₅ClN₂O
Peso molecolare: 144,5600 g/mol
Punto di fusione: 31…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02684324
CAS Number: 40155-28-0