Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Methyl 6-amino-5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 6-amino-5-bromopicolinate
OR61091-1G
OR61091-250MG
OR61091-5G
APOSOR61091-1GEA
114
EUR
APOSOR61091-1G
APOSOR61091-250MG
APOSOR61091-5G
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate 97%
Methyl-6-amino-5-bromopicolinate
Formula:
C₇H₇BrN₂O₂ Peso molecolare: 231,0500 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08062950 CAS Number: 178876-82-9 |