Stampa…
2-Bromo-6-iodotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR61090-10G OR61090-1G OR61090-5G
APOSOR61090-10GEA 163 EUR
APOSOR61090-10G APOSOR61090-1G APOSOR61090-5G
2-Bromo-6-iodotoluene 98%
2-Bromo-6-iodotoluene
Formula: C₇H₆BrI
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780672
CAS Number: 97456-81-0