Stampa…
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6108-100G OR6108-25G OR6108-5G
APOSOR6108-100GEA 241 EUR
APOSOR6108-100G APOSOR6108-25G APOSOR6108-5G
3-Chloro-2-hydrazinopyridine 98%
3-Chloro-2-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆ClN₃
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01936479
CAS Number: 22841-92-5